Learn More
Acetyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11389358
Acetyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389358
250 mL
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Codice prodotto. 11389358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043262.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 78.50
Numero MDL MFCD00000719
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC Name acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl chloride
Punto di fusione °C to 112°C
Densità 1.104
Punti di ebollizione 50°C to 52°C
Punto d'infiammabilità 4°C (39°F)
Intervallo percentuale saggio ≈99%
Indice di rifrazione 1.389
Quantità 250 mL
Beilstein 605303
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Peso formulazione 78.5
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM06L018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2025 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoW12K022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoU05K052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoT08K053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/07/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoU12H033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/03/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetyl chloride
Titolo del prodotto
Acetyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >