Learn More
Acetyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15421887
Acetyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15421887
1 L
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Codice prodotto. 15421887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043262.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 78.50
Numero MDL MFCD00000719
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC Name acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl chloride
Punto di fusione -112°C
Colore Colorless
Densità 1.104
Punti di ebollizione 50°C to 52°C
Punto d'infiammabilità 4°C (39°F)
Odore Pungent
Formula lineare CH3COCl
Indice di rifrazione 1.389
Quantità 1 L
Numero UN UN1717
Beilstein 605303
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,85
Informazioni di solubilità Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Peso formulazione 78.5
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM06L018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2025 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoW12K022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoU05K052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoT08K053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/07/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Numero di lottoU12H033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/03/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Titolo del prodotto
Acetyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >