Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Ultrafiltration
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
422.00€ - 585.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Omega (Modified PES) |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene Housing |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17194601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8035 |
350 μL | 30 kDa |
585.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8034 |
350 μL | 10 kDa |
585.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8036 |
350 μL | 100 kDa |
515.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8163 |
1 mL | 3 kDa |
441.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8033 |
350 μL | 3 kDa |
515.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8165 |
1 mL | 30 kDa |
422.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8164 |
1 mL | 10 kDa |
446.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8166 |
1 mL | 100 kDa |
422.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Omega (Modified PES) | |
Non-sterile | |
Polypropylene Housing |