Learn More
Fisherbrand™ Active Comfort: Sedia da laboratorio alta
Sedia da laboratorio ergonomica e polivalente con schienale extra alto con supporto lombare integrato.
Marca: Fisherbrand™ 9671-2000-525304-807
Descrizione
- Elevato comfort di seduta
- Schiuma PU Soft Touch, lavabile ed estremamente resistente.
- Schienale alto dal design ergonomico con sostegno lombare integrato
- Sedile con supporto pelvico supplementare
- Ergonomia: postura sana grazie al supporto lombare integrato, regolabile in base all'altezza dell'utente.
- Stabilità, durata e sicurezza molto elevate
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Specifica
Chair | |
620 to 890 mm | |
GS-mark for tested safety according to DIN 68877 | |
For laboratory work at high laboratory benches | |
Backrest, seat, gas spring, gas spring cover, foot ring, 5-star foot base, stop&go-castors | |
120 kg | |
10 years | |
Soft stop&go-castors for hard floors | |
Yes | |
Yes | |
Yes |
Black | |
Height adjustable by gas spring | |
PU-foam | |
Aluminium, polished | |
Gas lift height adjustment | |
Adjustable from 620 to 890 mm | |
15 kg | |
680 mm | |
Yes | |
Yes | |
High Bench Height |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Active Comfort: Sedia da laboratorio alta > Type: Chair
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant