Learn More
Socorex™ Micropipette Acura Manual 825
Secure the stability of your settings when pipetting with Socorex™ Acura Variable Volume Manual Pipettes. Each individual unit's accuracy has been measured for reliability at 0.5μL and 1μL.
Marca:  Socorex™ 825.1000
Codice prodotto. 10794913
  • 318.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of polypropylene
  • With precision setting mechanism
  • Single-handed volume setting
Specifica
Specifica
825
Acura
μ
Polypropylene
1
Micropipetta
1 ciascuno
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Socorex™ Micropipette Acura Manual 825 > Volume: 100 to 1000μL