Learn More
Socorex™ Micropipette Acura Manual 825
Secure the stability of your settings when pipetting with Socorex™ Acura Variable Volume Manual Pipettes. Each individual unit's accuracy has been measured for reliability at 0.5μL and 1μL.
318.00€ - 349.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Numero di canali | 1 |
Product Line | Acura |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10630663
|
Socorex™
825.0050 |
5 to 50 μL |
318.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10252012
|
Socorex™
825.0010Y |
μ |
318.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10393412
|
Socorex™
825.0010 |
0.5 to 10 μL |
339.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10292102
|
Socorex™
825.0200 |
Da 20 a 200 μl |
318.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10794913
|
Socorex™
825.1000 |
μ |
318.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10698542
|
Socorex™
825.0100 |
Da 10 a 100 μl |
318.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10445842
|
Socorex™
825.0020 |
2 to 20 μL |
318.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10531452
|
Socorex™
835.10 |
1 to 10 mL |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Constructed of polypropylene
- With precision setting mechanism
- Single-handed volume setting
Specifica
Autoclavable | |
1 | |
1 Each |
Polypropylene | |
Acura |
Titolo del prodotto
Socorex™ Micropipette Acura Manual 825