Learn More
Thermo Scientific™ Additional Activated Carbon Filter
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
2040.00€ - 2130.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469 |
---|---|
Product Type | Filter |
Include | Fittings |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10003084
|
Thermo Scientific™
50073773 |
Retrofit to 1.2/1.5 m Cabinets |
2040.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11861521
|
Thermo Scientific™
50078783 |
Retrofit to 0.9 m Herasafe KS/Safe 2020 Cabinets |
2130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
- Additional Activated Carbon Filter
- Fittings Included.
- Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
Specifica
EN 12469 | |
Filter | |
Fittings |