Learn More
Memmert™ Additional Stainless Steel Grid for UN260, Reinforced Chamber Option
Additional grid features a sturdy stainless steel construction.
Marca:  Memmert™ UN260E29766
Codice prodotto. 17569975
  • 405.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reinforced
  • Stainless Steel
  • Electropoloished
  • Max. loading 60 kg
Specifica
Specifica
UN260 Oven
Reinforced Grid
Acciaio inox
60 kg
Titolo del prodotto
Memmert™ Additional Stainless Steel Grid for UN260, Reinforced Chamber Option > For Use With: UN260