Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance
Intuitive Adventurer™ Semi-micro Balance designed for routine weighing.
5240.00€ - 6755.00€
Specifica
Calibrazione Internal
Certificazione/Conformità Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000; Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissions Class B, immunity Industrialrequirements) GLP/GMP Compliant
Tipo di collegamento RS232 (Included), USB, USB Host
Tipo di display Color Graphic
Include In-use cover
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
17901292
Vedere i documenti
OHAUS™
30852308
AX85 82 g 0.00001 g
5240.00€
1 unità
17981292
Vedere i documenti
OHAUS™
30852311
AX85M 82 g 0.00001 g
5550.00€
1 unità
17911292
Vedere i documenti
OHAUS™
30852307
AX125D 82 g/120 g 0.00001 g, 0.0001 g
5400.00€
1 unità
17921292
Vedere i documenti
OHAUS™
30852310
AX125DM 82 g/120 g 0.00001 g, 0.0001 g
5715.00€
1 unità
17951302
Vedere i documenti
OHAUS™
30852309
AX225D 102 g/220 g 0.00001 g, 0.0001 g
6380.00€
1 unità
17971292
Vedere i documenti
OHAUS™
30852312
AX225DM 102 g/220 g 0.00001 g, 0.0001 g
6755.00€
1 unità
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance