Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance
Intuitive Adventurer™ Semi-micro Balance designed for routine weighing.
Marca:  OHAUS™ 30852308
5110.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17901292
  • 5240.00€ / 1 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance > Adventurer™ Semi-micro Balance, Model: AX85, Capacity: 82.0 g, Readbility: 0.00001 g, Calibration: Internal