Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
443.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
30238357
|
BINDER™
8012-2370 |
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238373
|
BINDER™
8012-2502 |
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238346
|
BINDER™
8012-2503 |
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238352
|
BINDER™
8012-2504 |
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Alarm output
- Zero-voltage
- Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
- Acoustic signal that can be switched off
Specifica
Analog Output |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Titolo del prodotto
BINDER™ Alarm Output