Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
Marca: BINDER™ 8012-2504
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Alarm output
- Zero-voltage
- Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
- Acoustic signal that can be switched off
Specifica
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 | |
Copper | |
Analog Output |
Titolo del prodotto
BINDER™ Alarm Output > For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600