Learn More
R&L Enterprises™ Morsetto in lega
Per tenere i morsetti saldamente in posizione sulle scaffalature del laboratorio. I morsetti doppi ad angolo retto R&L Enterprises™ vengono forniti con ganasce offset per una maggiore resistenza.
Marca:  R&L Enterprises™ Z0204
Codice prodotto. 11765386
  • 11.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lega di alluminio con viti di bloccaggio
  • Per l'uso con aste di diametro fino a 16 mm
Specifica
Specifica
Morsetto
Lega
Con vite in acciaio nichelato con testa in plastica blu
Per l'uso con aste del diametro massimo di 16 mm
Titolo del prodotto
R&L Enterprises™ Morsetto in lega > For Use With: For use with rods up to 16mm diameter