Learn More
Allyl iodide, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10216420
Allyl iodide, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10216420
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 10216420
Marca: Thermo Scientific Acros 218541000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-56-9
Formula molecolare C3H5I
Molecular Weight (g/mol) 167.98
Numero MDL MFCD00001094
InChI Key HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-eneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 11166
IUPAC Name 3-iodoprop-1-ene
SMILES ICC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl iodide
Punto di fusione -99.0°C
Colore Brown-Red or Orange-Red to Yellow
Densità 1.8300g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C to 103.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2I
Indice di rifrazione 1.5530 to 1.5550
Quantità 100 mL
Beilstein 01,202
Indice di Merck 15,285
Gravità specifica 1.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilizzatore Copper
Peso formulazione 167.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465852 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/09/2024 Catalog Number218540250,218541000
Numero di lottoA0462073 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/04/2024 Catalog Number218540250,218541000
Numero di lottoA0446385 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2023 Catalog Number218545000,218540250,218541000
Numero di lottoA0426531 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/04/2022 Catalog Number218545000,218540250,218541000
Numero di lottoA0413097 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/05/2020 Catalog Number218545000,218540250,218541000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl iodide, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Allyl iodide, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >