Learn More
Iodoethane, 98%, pure, stabilized with silver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Iodoethane |
Nota nome | Stabilized |
Punto di fusione | -108.0°C |
Colore | Colorless to Yellow or Pink |
Densità | 1.9500g/mL |
Punti di ebollizione | 69.0°C to 73.0°C |
Punto d'infiammabilità | 62°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449610 | Certificato di analisi | 20/03/2024 | 332125000,332121000,332120025 |
A0435949 | Certificato di analisi | 06/11/2023 | 332125000,332121000,332120025 |
A0446924 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | 332125000,332121000,332120025 |
A0397052 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 332125000,332121000,332120025 |
A0409934 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 332125000,332121000,332120025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iodoethane, stabilized
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Iodoethane, 98%, pure, stabilized with silver, Thermo Scientific Chemicals >