Learn More
Thermo Scientific™ Alpelisib, 95%
Marca:  Thermo Scientific™ 468121000
661.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17160646
  • 664.31€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Alpelisib
(S)-N1-(4-Methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxamide; BYL-719
C19 H22 F3 N5 O2 S
Solid
95%
1217486-61-7
100 mg
441.47
Reagent
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto344412 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2020 Catalog Number
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Alpelisib, 95% > 100 mg