Learn More
(+)-alpha-Pinene, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11311777
(+)-alpha-Pinene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11311777
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Codice prodotto. 11311777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04941.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
(+)-alpha-Pinene is employed in the preparation of chiral hydroboration reagents. It is a bronchodilator in humans. α-Pinene is an anti-inflammatory and used as a broad-spectrum antibiotic.It exhibits activity as an acetylcholinesterase inhibitor, aiding memory. It is a biosynthetic base for CB2 ligands, such as HU-308.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+)-alpha-Pinene is employed in the preparation of chiral hydroboration reagents. It is a bronchodilator in humans. α-Pinene is an anti-inflammatory and used as a broad-spectrum antibiotic.It exhibits activity as an acetylcholinesterase inhibitor, aiding memory. It is a biosynthetic base for CB2 ligands, such as HU-308.
Solubility
Soluble in Ether, Alcohols, Chloroform. Not miscible in water.
Notes
Incompatible materials are Strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7785-70-8
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00001346
InChI Key GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Sinonimo +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-eneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
IUPAC Name (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
SMILES CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-alpha-Pinene
Punto di fusione -62°C
Densità 0.858
Punti di ebollizione 154°C to 156°C
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Indice di rifrazione 1.466
Quantità 250 g
Numero UN UN2368
Beilstein 3648264
Indice di Merck 14,7445
Informazioni di solubilità Soluble in Ether,Alcohols,Chloroform. Not miscible in water.
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252386 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/09/2024 Catalog NumberL04941.30,L04941.18
Numero di lotto10249183 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/12/2023 Catalog NumberL04941.30,L04941.18
Numero di lotto10248701 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2023 Catalog NumberL04941.30,L04941.18
Numero di lotto10220225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2023 Catalog NumberL04941.30,L04941.18
Numero di lotto10236369 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2023 Catalog NumberL04941.30,L04941.18
Titolo del prodotto
(+)-alpha-Pinene, 98%, Thermo Scientific Chemicals >