Learn More
R&L Enterprises™ Aste in lega di alluminio
Un'opzione eccellente per il supporto delle fiasche in laboratorio. Le aste R&L Enterprises™ sono realizzate in lega di alluminio.
Marca: R&L Enterprises™ 3108/22
Descrizione
- Threaded
- Thread diameter 10mm
- Length of rod does not include the thread
Specifica
Lega di alluminio | |
Aste in lega di alluminio | |
Confezione da 5 |
600 mm | |
10 mm |
Titolo del prodotto
R&L Enterprises™ Aste in lega di alluminio > Length: 600mm