Learn More
R&L Enterprises™ Aste in lega di alluminio
Un'opzione eccellente per il supporto delle fiasche in laboratorio. Le aste R&L Enterprises™ sono realizzate in lega di alluminio.
18.50€ - 55.43€
Specifica
Materiale | Lega di alluminio |
---|---|
Product Type | Aste in lega di alluminio |
Dimensioni filo | 10 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12378139
|
R&L Enterprises™
3108/12 |
500 mm |
24.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12388139
|
R&L Enterprises™
3108/22 |
600 mm |
30.05€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12398139
|
R&L Enterprises™
3108/32 |
750 mm |
55.43€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12308149
|
R&L Enterprises™
3108/42 |
1000 mm |
18.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Filettate
- Diametro della filettatura 10 mm
- La lunghezza delle aste non comprende la filettatura
Specifica
Lega di alluminio | |
Aste in lega di alluminio | |
10 mm |
Titolo del prodotto
R&L Enterprises™ Aste in lega di alluminio