Learn More
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato
Conformi agli standard DIN 12897
Marca: Bochem™ 11081
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Struttura a forbice migliorata con tolleranze ridotte
- Manopola ergonomica arrotondata, facile da usare
- Struttura a forbice realizzata in acciaio inox 18/10
- Le norme di carico operativo massimo dinamico (Kg max. dyn.) e statico (Kg max. stat.) sono conformi a DIN 12897
- Il tipo 1 (240x240mm) utilizza una rotella di regolazione ad azionamento manuale
- Il tipo 2 (300x300mm) include un cricchetto, collegato a una rotella di regolazione
Specifica
Anodized Aluminum, Stainless Steel | |
300 mm | |
Cricchetto | |
1 ciascuno |
300 x 300 mm | |
300 mm | |
Supporto telescopico da banco |
Titolo del prodotto
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato > Dimensions (L x W): 300 x 300mm