Learn More
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato
Conformi agli standard DIN 12897
169.00€ - 995.00€
Specifica
Materiale | Anodized Aluminum, Stainless Steel |
---|---|
Product Type | Supporto telescopico da banco |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10325911
|
Bochem™
11016 |
100 mm |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10653652
|
Bochem™
11021 |
130 mm |
169.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10759611
|
Bochem™
11031 |
200 mm |
192.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10294601
|
Bochem™
11041 |
240 mm |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10080911
|
Bochem™
11081 |
300 mm |
733.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10616571
|
Bochem™
11090 |
400 mm |
995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Struttura a forbice migliorata con tolleranze ridotte
- Manopola ergonomica arrotondata, facile da usare
- Struttura a forbice realizzata in acciaio inox 18/10
- Le norme di carico operativo massimo dinamico (Kg max. dyn.) e statico (Kg max. stat.) sono conformi a DIN 12897
- Il tipo 1 (240x240mm) utilizza una rotella di regolazione ad azionamento manuale
- Il tipo 2 (300x300mm) include un cricchetto, collegato a una rotella di regolazione
Specifica
Anodized Aluminum, Stainless Steel | |
Supporto telescopico da banco | |
1 ciascuno |
Titolo del prodotto
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato