Learn More
VACUUBRAND™ Anelli di bloccaggio in alluminio
A rapid connection that can be mounted without any tools for soft seals and indium seals.
20.40€ - 24.00€
Specifica
Da utilizzare con | For Small KF Flange |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Quantità | 1 Each |
Tipo | Clamping Ring |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10518381
|
VACUUBRAND™
20660001 |
DN 20/25 mm |
24.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10419122
|
VACUUBRAND™
20660000 |
45 x 62 x 16 x 22 mm |
20.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Provided with wing nut
- Available in two different sizes
Specifica
For Small KF Flange | |
Aluminum | |
1 Each | |
Clamping Ring |
Titolo del prodotto
VACUUBRAND™ Anelli di bloccaggio in alluminio