Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Dissection Dishes
Hold small specimens while transporting. Nickel Electro™ Aluminum Dissecting Dish is useful for working with and transporting small specimens.
Marca:  Nickel Electro™ 629
Codice prodotto. 12790026
  • 58.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum
  • Shallow form
  • One piece pressing
  • Useful when working with and transporting small specimens
Specifica
Specifica
Autoclavable
Dissection Dish
450 mm
50 mm
Aluminum
Rectangular
30 mm
0.7 kg
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Aluminum Dissection Dishes > Dimensions (D x H x W): 450 x 50 x 30mm