Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Dissection Dishes
Hold small specimens while transporting. Nickel Electro™ Aluminum Dissecting Dish is useful for working with and transporting small specimens.
41.80€ - 58.30€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Linea di prodotti | Dissection Dish |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12780026
|
Nickel Electro™
626 |
55 mm | 260 mm | 0.2 kg | 360 mm |
44.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12770026
|
Nickel Electro™
625 |
50 mm | 310 mm | 0.2 kg | 200 mm |
41.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12790026
|
Nickel Electro™
629 |
50 mm | 450 mm | 0.7 kg | 30 mm |
58.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Aluminum
- Shallow form
- One piece pressing
- Useful when working with and transporting small specimens
Specifica
Autoclavable | |
Aluminum | |
Dissection Dish | |
Rectangular |
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Aluminum Dissection Dishes