Learn More
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio verniciato a polveri epossidiche
A norma DIN 12897
Marca:  Bochem™ 11040
Codice prodotto. 10645991
  • 208.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Struttura a forbice migliorata con tolleranze ridotte
  • Manopola ergonomica arrotondata, facile da usare
  • Struttura a forbice realizzata in acciaio inox 18/10
  • A norma DIN 12897
  • Le norme di carico operativo massimo dinamico (Kg max. dyn.) e statico (Kg max. stat.) sono conformi a DIN 12897
  • I modelli più piccoli (fino a 240x240 mm; tipo 1) hanno una rotella di regolazione ad azionamento manuale di semplice utilizzo
  • Per i modelli più grandi (da 300x300 mm; tipo 2) si consiglia l'uso del cricchetto incluso, collegato a una speciale rotella di regolazione
Specifica
Specifica
Alluminio epossidico
240 mm
1 ciascuno
da 60 a 275 mm
Supporto telescopico da banco
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio verniciato a polveri epossidiche > Length: 240mm