Learn More
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio verniciato a polveri epossidiche
A norma DIN 12897
158.00€ - 208.00€
Specifica
Materiale | Alluminio epossidico |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | da 60 a 275 mm |
Product Type | Supporto telescopico da banco |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10776971
|
Bochem™
11020 |
160 mm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10439870
|
Bochem™
11030 |
200 mm |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10645991
|
Bochem™
11040 |
240 mm |
208.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Struttura a forbice migliorata con tolleranze ridotte
- Manopola ergonomica arrotondata, facile da usare
- Struttura a forbice realizzata in acciaio inox 18/10
- A norma DIN 12897
- Le norme di carico operativo massimo dinamico (Kg max. dyn.) e statico (Kg max. stat.) sono conformi a DIN 12897
- I modelli più piccoli (fino a 240x240 mm; tipo 1) hanno una rotella di regolazione ad azionamento manuale di semplice utilizzo
- Per i modelli più grandi (da 300x300 mm; tipo 2) si consiglia l'uso del cricchetto incluso, collegato a una speciale rotella di regolazione
Specifica
Alluminio epossidico | |
da 60 a 275 mm | |
Supporto telescopico da banco | |
1 ciascuno |
Titolo del prodotto
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio verniciato a polveri epossidiche