Learn More
Aluminum flake, APS 11 micron, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Aluminum |
Colore | Silver to Gray |
Aspetto | Silver Gray flakes |
Densità | 2.7g/cm3 |
Intervallo percentuale saggio | 99.7% (Metals basis) |
Quantità | 1 kg |
Punto di combustione | 400°C (752°F) |
IUPAC Name | aluminium |
Odore | Odorless |
Sensibilità | Water reactive |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z18K002 | Certificato di analisi | 23/01/2025 | 045031.30,045031.A1,045031.A7 |
N10J001 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | 045031.30,045031.A1,045031.A7 |
X17J037 | Certificato di analisi | 20/10/2023 | 045031.30,045031.A1,045031.A7 |
P01I049 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 045031.30,045033.04,045031.A1,045031.A7 |
X27H013 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 045031.30,045033.04,045031.A1,045031.A7 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminum flake
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Aluminum
Titolo del prodotto
Aluminum flake, APS 11 micron, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >