Learn More
Fisherbrand™ Vassoi di pesatura ed essiccazione in alluminio
Per bilance per la misurazione dell'umidità. Il vassoio di pesatura ed essiccazione in alluminio Fisherbrand™ è ideale per applicazioni generiche di pesatura, conservazione, processazione o essiccazione. I vassoi in alluminio leggeri molto grandi misurano 108 mm di diametro Con 50 vassoi monouso impilabili per confezione.
Marca: Fisherbrand™ HS14521BF
18.81 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Ideal for sample weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying
- Also ideal as a dust cover for open vessels or as sample holders
- Made from oil-free, light gauge aluminum that is FDA/food-grade compliant
- Tapered walls promote stable stacking
- Available in 4 varieties
- Boats: 3 sizes with crimped sides, flat bottoms and finger tabs that can be etched for easy identification (100/pack)
- Dish: 1 large size, designed for moisture determination balance (50/pack)
Specifica
Flat | |
Sì | |
Fondo piatto e rotondo, linguetta | |
Per applicazioni generiche di pesatura, erogazione, conservazione, trasformazione degli alimenti, evaporazione o essiccazione | |
14 mm |
34 mL | |
Alluminio | |
Piastre per pesatura con lati scanalati | |
Medio | |
57 mm |