Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per la misurazione della temperatura Thermax™
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
Marca: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGBD01P1
Descrizione
Specifica
ISO 9001 | |
Industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare | |
51 mm | |
18 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
0.7 in. | |
0.7 in. | |
230°F | |
160°F | |
160°F to 230°F | |
Sì | |
±1°C (Range: 29°C to 99°C), ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C) | |
Nastro termico, 12 x 51 mm, da 71 a 110°C, pellicola in poliestere e poliammide, conservazione fino a 9 mesi a 25°C, irreversibile in meno di 1 s, adesivo e discreto, controllo della temperatura dei componenti dell’industria elettronica |
Single-use | |
2 in. | |
40 to 60% | |
Poliestere, pellicola di poliammide, Acrylic Adhesive, Acrylic Adhesive | |
Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F) Range B | |
9 g | |
Nastro termico | |
Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F) | |
110°C | |
71°C | |
71°C to 110°C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C (160°F, 171°F, 180°F, 190°F, 199°F, 210°F, 219°F, 230°F) | |
18 mm |
Titolo del prodotto
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per la misurazione della temperatura Thermax™ > Temperature Range: 71-110°C/160-230°F