Learn More
Cytiva Sistema di etichettatura e rilevazione degli acidi nucleici Amersham™ ECL™ Direct
Per una rilevazione facile e veloce di quantità di target medio-alti. Il sistema di marcatura e rilevazione dirette di acido nucleico Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ si basa sulla marcatura diretta di sonde DNA e RNA con perossidasi del rafano (HRP) in una reazione chimica semplice della durata di 20 minuti
Marca: Cytiva RPN3000
Includes: 45-000-922 e 45-000-923: Reagente di marcatura, crosslinker, DNA di controllo, agente bloccante, reagenti di rilevazione ECL e tampone di ibridazione oro ECL
Description
- Direct probe labeling in a 10 min reaction, 1 h from hybridization to detection with ECL Direct, Hybond N+, and Hyperfilm ECL.
- Eliminates handling, waste, and regulatory issues associated with the use of radioactivity.
- No need to strip blots before reprobing.
- For fast and easy detection of medium- to high-target amounts in applications such as colony/plaque screens, dot blots, and PCR product analyses.
- Consistent results combining strong signals with very low backgrounds.
Specifications
2°C to 8°C | |
DNA labeling reagent 0.5mL; Glutaraldehyde solution 0.5mL; Water 1.0mL; l Hind III control DNA (10μg/mL) 0.1mL; Gold hybridization buffer 500mL; Blocking agent 25g; ECL detection reagent 1 125mL; ECL detection reagent 2 125mL | |
Labels 5 μg Nucleic Acid |
Colony or plaque screens, dot blots and PCR product analyses | |
Labeling and Detection System | |
20 min. |
Safety and Handling
- Pericolo
Hazard Category
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: glutaral, urea, sodium dodecyl sulphate
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.