Learn More
Cytiva Reagente di rilevazione Western Blotting Amersham™ ECL™ Prime
Questo reagente di rilevazione consente l'uso di anticorpi primari e secondari a elevata diluizione senza ridurre la sensibilità. Il reagente di rilevazione per blotting Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ Prime Western produce un'elevata intensità dei segnali e sensibilità.
335.00€ - 704.00€
Specifica
Product Type | Reagente di rilevazione Western Blotting Amersham ECL Prime |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting confermativo o quantitativo e sensibile |
Sensibilità | ≈1 pg |
Content And Storage | Da 2° a 8 °C |
Includes: Soluzione A (soluzione di luminol) e soluzione B (soluzione di perossido)
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10308449
|
Cytiva
RPN2232 |
Soluzione A (soluzione di luminol, 50 ml) e soluzione B (soluzione di perossido, 50 ml) | Membrana da 1000 cm2 |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12994780
|
Cytiva
RPN2236 |
Soluzione A (soluzione di luminol, 3 × 50 ml) e soluzione B (soluzione di perossido, 3 × 50 ml) | Membrana da 3000 cm2 |
704.00€
pezzi 3 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Il segnale stabile consente esposizioni multiple e rende adatti i reagenti a vaste serie sperimentali
- Offre un pratico intervallo di tempo di manipolazione periodo fra il rilevamento e il completamento dell'esperimento
- Ottimizzato per imaging con membrane ImageQuant™ LAS 4000 (imaging a base CCD) e Amersham Hybond™ P (PVDF) e compatibile con membrane Amersham Hyperfilm™ e Amersham Hybond- ECL (nitrocellulosa)
- Compatibile anche con marcatori di peso molecolare Rainbow™ e marcatori per Western Blotting Amersham ECL DualVue™
Per istruzione e ricerca
Specifica
Reagente di rilevazione Western Blotting Amersham ECL Prime | |
Western blotting confermativo o quantitativo e sensibile | |
≈1 pg | |
Da 2° a 8 °C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- ECL Prime'
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 4% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Titolo del prodotto
Cytiva Reagente di rilevazione Western Blotting Amersham™ ECL™ Prime