Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Membrane in nylon a carica positiva per l'uso nel rilevamento in chemiluminescenza e chemifluorescenza radioattiva e non radioattiva
Marca: Cytiva RPN303B
569.05 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24363" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pore size of 0.45μm with retention of nucleic acids >50bp
- Binding capacity for nucleic acids 600μg/cm2
- Suitable for high-density arrays
- Excellent sensitivity in conventional Southern blotting
- Nucleic acid samples may be fixed by UV or baking
- Not suitable for alkali blotting and fixation
Specifica
30 cm | |
Southern blot; fissaggio UV | |
Non pertinente | |
Rotolo | |
30 cm x 3 |
3 m | |
Fino a 600μg/cm2 | |
1 rotolo | |
Nylon, con carica positiva |
Titolo del prodotto
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+ > 30cm x 3m roll