Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Membrane in nylon a carica positiva per l'uso nel rilevamento in chemiluminescenza e chemifluorescenza radioattiva e non radioattiva
Marca: Cytiva RPN1782B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pore size of 0.45μm with retention of nucleic acids >50bp
- Binding capacity for nucleic acids 600μg/cm2
- Suitable for high-density arrays
- Excellent sensitivity in conventional Southern blotting
- Nucleic acid samples may be fixed by UV or baking
- Not suitable for alkali blotting and fixation
Specifica
Southern blots; UV fixation | |
82 mm | |
Gridded Disc | |
Not Applicable |
Up to 600μg/cm2 | |
50 Gridded Discs | |
Nylon, Positively Charged |
Titolo del prodotto
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+ > 82mm diameter; 50 gridded discs