Learn More
Ammonium hydroxide, for analysis, 28-30 wt% solution of NH3 in water, Thermo Scientific Chemicals
37.21€ - 271.35€
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10470481
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
205840010
1 L Glass bottle
37.21€
1L
10105220
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
205840025
2.5 L Bottiglia in vetro
65.93€
2.50L
10134423
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific
205840100
10 L Plastic drum
205.02€
10L
15294674
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
205840250
25 L Plastic Can
271.35€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ammonium hydroxide, for analysis, 28-30 wt% solution of NH3 in water, Thermo Scientific Chemicals