Learn More
Ammonium hydroxide, for analysis, 28-30 wt% solution of NH3 in water, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Plastic Can
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium hydroxide |
Punti di ebollizione | 38.0°C |
Punto di fusione | -57.0°C |
Formula lineare | NH4OH |
Densità | 0.9100g/mL |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
Quantità | 10 L |
IUPAC Name | amine hydrate |
Peso formulazione | 35.05 |
Grado | Analytical |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467958 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 205840010,205840250,205840025,205840100 |
A0460066 | Certificato di analisi | 12/02/2024 | 205840010,205840250,205840025,205840100 |
A0459809 | Certificato di analisi | 02/02/2024 | 205840010,205840250,205840025,205840100 |
A0459810 | Certificato di analisi | 01/02/2024 | 205840010,205840250,205840025,205840100 |
A0428274 | Certificato di analisi | 25/01/2024 | 205840010,205840250,205840025,205840100 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydroxide,Ammonia
Titolo del prodotto
Ammonium hydroxide, for analysis, 28-30 wt% solution of NH3 in water, Thermo Scientific Chemicals >