Learn More
Ammonium hydroxide solution, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15633050
Ammonium hydroxide solution, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633050 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
6 x 1 L, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Bottle
Codice prodotto. 15633050
Marca: Honeywell-Fluka 305016X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC Name azano; idrossido
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hydroxide solution
Nota nome Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis
Punti di ebollizione 24°C
CAS min. % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS max % <90.0000%, <30.0000%
Formula lineare NH4OH
Numero UN UN2672
Beilstein 3587154
Densità 0.892-0.910 g/mL at 20 °C; 0.9 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 6 x 1 L
Percent Purity >25%
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Plastic Bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonia, aqueous solution
Titolo del prodotto
Ammonium hydroxide solution, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis, Honeywell Fluka™ >