Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Thermo Scientific Ampule Breakers provide a safe, convenient way to open 1 mL to 10 mL glass ampules.
38.98€ - 39.16€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940372
|
Thermo Scientific™
28915 |
Ampule Breaker | 1-4 mL |
39.16€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16365212
|
Thermo Scientific™
28916 |
Ampule Breaker | 5-10 mL |
38.98€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
These single-use polyethylene sleeve ampule breakers help protect your fingers from glass shards when opening 1 mL to 10 mL glass ampules. The Thermo Scientific Ampule Breakers encapsulate the ampule top upon opening, making disposal of the glass top easy and safe.
- Easy to use single-use format
- Compatible with 1 mL to 10 mL glass ampules
- Protects against glass shards
- Helps prevent cross contamination
Specifica
Single-use | |
Ampule Breaker |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Ampule Breakers