Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Thermo Scientific Ampule Breakers provide a safe, convenient way to open 1 mL to 10 mL glass ampules.
Marca: Thermo Scientific™ 28916
35.07 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descripción
These single-use polyethylene sleeve ampule breakers help protect your fingers from glass shards when opening 1 mL to 10 mL glass ampules. The Thermo Scientific Ampule Breakers encapsulate the ampule top upon opening, making disposal of the glass top easy and safe.
- Easy to use single-use format
- Compatible with 1 mL to 10 mL glass ampules
- Protects against glass shards
- Helps prevent cross contamination
Especificaciones
Single-use | |
Ampule Breaker | |
5-10 mL | |
100 Breakers |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
AC4633182A | Certificato di analisi | 15/03/2025 | |
AC4633182D | Certificato di analisi | 15/03/2025 | |
AA4520657A | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 28916 |
ZH4439163 | Certificato di analisi | 23/08/2024 | 28916 |
ZD42818416 | Certificato di analisi | 14/04/2024 | 28916 |
Ofertas especiales
-
Diversi produttori
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Stock up on lab beakers, flasks and more before these deals disappear.Codice sconto: 24123Scade: 2025-06-14
nuova offerta Save Now
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.