Learn More
Grant Instruments™ SBB Aqua Plus analogico con coperchio
Provides steady and continuous 100°C operation. Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus Boiling Bath will not boil violently, spit, or produce excessive steam.
1340.00€ - 1805.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11446437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 12 PLUS |
12 l | 390 x 385 x 270 mm |
1455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11456437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 18 PLUS |
18 l | 570 x 385 x 270 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11466437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 26 PLUS |
26 l | 570 x 385 x 300 mm |
1805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11436437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 5 PLUS |
5 L | 215 x 385 x 270 mm |
1340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Adjustable energy regulator provides steady boiling
- Constant level device maintains liquid level
- Fixed thermal cut-out - independent safety feature
- Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
- Robust and reliable design to withstand everyday wear and tear
- Choice of sizes to suit individual applications
- Non-drip polycarbonate lid included as standard
- 3 year warranty
Specifica
100 °C | |
3 anni | |
230 V |
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ SBB Aqua Plus analogico con coperchio