Learn More
Fisherbrand™ Bilance analitiche
Featuring RS232 connectivity for easy communication, a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, these balances are perfectly designed for your workplace.
1230.00€ - 1545.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | GLP con conformità stampante opzionale |
---|---|
Tipo di collegamento | RS 232 |
Tipo di display | LCD retroilluminato |
Leggibilità | 0.0001 g |
Include | Adattatore CA |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15987490
|
Fisherbrand™
30488123 |
62 g | Interno |
1465.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15977490
|
Fisherbrand™
30488122 |
62 g | Esterna |
1230.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907500
|
Fisherbrand™
30488125 |
120 g | Internal |
1445.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997490
|
Fisherbrand™
30488124 |
120 g | Esterna |
1475.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927500
|
Fisherbrand™
30488127 |
220 g | Interno |
1545.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917500
|
Fisherbrand™
30488126 |
220 g | Esterna |
1455.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Ampia schermatura con sportelli laterali e superiore scorrevoli
- Standard RS-232 connectivity for easy data transfer
- Piattaforma in acciaio inox
- Due piedini regolabili che consentono all'utente di regolare il bilanciamento
- Indicatore di livello frontale: nessuna necessità di guardare sul retro della bilancia durante la messa in piano
- Design intelligente e struttura robusta - ingombro ridotto che consente di risparmiare spazio sul banco e di offrire al contempo una superficie di pesatura estesa
- Progettata per un funzionamento semplice con display e interfaccia intuitivi
- Anello di sicurezza per il blocco della calibrazione nella parte posteriore della bilancia
- Le modalità di pesatura includono la pesatura, il conteggio parti e la pesatura delle percentuali
- Include adattatore CA
- Certificazioni: FCC, CE
- Due anni di garanzia
Specifica
GLP con conformità stampante opzionale | |
LCD retroilluminato | |
Adattatore CA | |
200 mg | |
4 sec. | |
2 anni | |
317 x 201 x 303 mm | |
100-240 V ∼ 200 mA 50-60 Hz 12-18VA | |
50/60 Hz |
RS 232 | |
0.0001 g | |
0.0002 g | |
0.0001 g | |
Bilancia analitica | |
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing | |
90 mm | |
0.5 A |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bilance analitiche