Learn More
Fisherbrand™ Bilance analitiche
Featuring RS232 connectivity for easy communication, a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, these balances are perfectly designed for your workplace.
Marca: Fisherbrand™ 30488127
1049.20 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Ampia schermatura con sportelli laterali e superiore scorrevoli
- Standard RS-232 connectivity for easy data transfer
- Piattaforma in acciaio inox
- Due piedini regolabili che consentono all'utente di regolare il bilanciamento
- Indicatore di livello frontale: nessuna necessità di guardare sul retro della bilancia durante la messa in piano
- Design intelligente e struttura robusta - ingombro ridotto che consente di risparmiare spazio sul banco e di offrire al contempo una superficie di pesatura estesa
- Progettata per un funzionamento semplice con display e interfaccia intuitivi
- Anello di sicurezza per il blocco della calibrazione nella parte posteriore della bilancia
- Le modalità di pesatura includono la pesatura, il conteggio parti e la pesatura delle percentuali
- Include adattatore CA
- Certificazioni: FCC, CE
- Due anni di garanzia
Specifica
Interno | |
RS 232 | |
LCD retroilluminato | |
Adattatore CA | |
200 mg | |
0.0001 g | |
Bilancia analitica | |
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing | |
90 mm | |
0.5 A |
GLP con conformità stampante opzionale | |
220 g | |
0.0001 g | |
0.0002 g | |
FAS224 | |
4 sec. | |
2 anni | |
317 x 201 x 303 mm | |
100-240 V ∼ 200 mA 50-60 Hz 12-18VA | |
50/60 Hz |
Videos
-
Fisherbrand Analytical Balances EN
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31