Learn More
ABEBA™ Anatom Active Comfort Insole For Clogs
Active comfort insole for clogs with active carbon
Marca:  ABEBA™ 352420/47
Codice prodotto. 17131765
  • 16.25€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Active comfort insole for Anatom clogs
  • Active carbon
  • Antistatic
  • ESD dissipative
Specifica
Specifica
Gray
47
Anatom Active Comfort
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
ABEBA™ Anatom Active Comfort Insole For Clogs > Size: 47