Learn More
Sartorius Anti-Static Devices for Balances
Control charges on samples
1985.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CPA Balance, Extended Balance, SE and ME Ultramicro Balance |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10465765
![]() |
Sartorius
YSTP01 |
Anti-static Pen |
1985.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Anti-static pen—direct the pen at item to be neutralized
- Ionizing blower—point blower toward sample prior to weighing
Specifica
CPA Balance, Extended Balance, SE and ME Ultramicro Balance |
Titolo del prodotto
Sartorius Anti-Static Devices for Balances