Learn More
Sartorius Anti-Static Devices for Balances
Control charges on samples
Marca: Sartorius YSTP01
1839.99 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Anti-static pen—direct the pen at item to be neutralized
- Ionizing blower—point blower toward sample prior to weighing
Specifica
CPA Balance, Extended Balance, SE and ME Ultramicro Balance | |
Anti-static Pen |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Sartorius Anti-Static Devices for Balances > Anti-static pen