Learn More
BINDER™ APT-COM™ 4 Edition
Gestire, registrare, programmare e documentare: il nuovo Multi Management Software di BINDER offre tutto questo e molto altro ancora. Dalla registrazione conforme alla GLP, fino alla confortevole regolazione del programma e alla gestione fino a un massimo di 100 apparecchi.
284.00€ - 4335.00€
Specifica
Product Type | Data Collection Software |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Logging, Controlling, Monitoring |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |
Product Line | APT-COM |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16307175
|
BINDER™
9053-0039 |
4 BASIC-Edition Software |
284.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16494479
|
BINDER™
9053-0042 |
4 GLP-Edition Software |
4335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16484479
|
BINDER™
9053-0040 |
4 PROFESSIONAL-Edition Software |
2990.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
APT-COM™ 4 BASIC Edition
- Gestione di fino a 5 apparecchi creati
- Gestione delle registrazioni (creare, eliminare, archiviare)
- Documentazione di valori di misurazione
- Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in forma di grafico e di tabella
- Raffigurazione grafica delle misurazioni
- Editor di programma grafico e numerico
- Esportazione manuale dei valori di misurazione (file CSV/PDF)
- Interfaccia utente multilingue (italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo)
- Esecuzione del programma opzionale tramite APT-COM™
- Funzione timer
- Importazione di dati da APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition
Tutte le funzioni della BASIC Edition e in più:
- Gestione contemporanea di fino a 100 apparecchi collegati
- Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in una mappa spaziale
- Messaggio di allarme via e-mail
- Server web per visualizzazione delle registrazioni
- Gestione utenti per parecchi utenti e molte autorizzazioni
- Esportazione automatica, con comando temporizzato dei valori di misurazione
- Resoconti per ulteriore elaborazione/archiviazione
- Backup e ripristino automatico/manuale
APT-COM™ 4 GLP Edition
Tutte le funzioni della PROFESSIONAL Edition e in più:
- Possibilità di validazione nel sistema secondo la normativa 21 CFR, parte 11
- Documentazione dei valori di misurazione in un file a prova di manomissione secondo le direttive GLP/GMP Audit-Trail
- Firme elettroniche
Specifica
Data Collection Software | |
Dispositivi BINDER series BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL | |
APT-COM |
Logging, Controlling, Monitoring | |
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |