Learn More
BINDER™ APT-COM™ 4 Edition
Gestire, registrare, programmare e documentare: il nuovo Multi Management Software di BINDER offre tutto questo e molto altro ancora. Dalla registrazione conforme alla GLP, fino alla confortevole regolazione del programma e alla gestione fino a un massimo di 100 apparecchi.
Marca: BINDER™ 9053-0040
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
APT-COM™ 4 BASIC Edition
- Gestione di fino a 5 apparecchi creati
- Gestione delle registrazioni (creare, eliminare, archiviare)
- Documentazione di valori di misurazione
- Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in forma di grafico e di tabella
- Raffigurazione grafica delle misurazioni
- Editor di programma grafico e numerico
- Esportazione manuale dei valori di misurazione (file CSV/PDF)
- Interfaccia utente multilingue (italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo)
- Esecuzione del programma opzionale tramite APT-COM™
- Funzione timer
- Importazione di dati da APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition
Tutte le funzioni della BASIC Edition e in più:
- Gestione contemporanea di fino a 100 apparecchi collegati
- Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in una mappa spaziale
- Messaggio di allarme via e-mail
- Server web per visualizzazione delle registrazioni
- Gestione utenti per parecchi utenti e molte autorizzazioni
- Esportazione automatica, con comando temporizzato dei valori di misurazione
- Resoconti per ulteriore elaborazione/archiviazione
- Backup e ripristino automatico/manuale
APT-COM™ 4 GLP Edition
Tutte le funzioni della PROFESSIONAL Edition e in più:
- Possibilità di validazione nel sistema secondo la normativa 21 CFR, parte 11
- Documentazione dei valori di misurazione in un file a prova di manomissione secondo le direttive GLP/GMP Audit-Trail
- Firme elettroniche
Specifica
Data Collection Software | |
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition - confortevole gestione di apparecchi e utenti che perfeziona l’edizione BASIC. Consente il collegamento in rete fino a un massimo di 100 apparecchi. | |
Dispositivi BINDER series BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL | |
APT-COM |
4 PROFESSIONAL-Edition Software | |
Logging, Controlling, Monitoring | |
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
BINDER™ APT-COM™ 4 Edition > Includes: APT-COM™ PROFESSIONAL Edition