Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
425.39€ - 506.19€
Specifica
Carico di carbonio | 12% |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Dimensione del poro | 100Å |
Surface Area | 310 m2/g |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10783877
|
Thermo Scientific™
77503-012101 |
2.1 mm | 10 mm | 3 μm |
506.19€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10330885
|
Thermo Scientific™
77503-013001 |
3 mm | 10 mm | 3 μm |
506.19€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11502851
|
Thermo Scientific™
77503-014001 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
506.19€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10095884
|
Thermo Scientific™
77505-012101 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
425.39€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10390925
|
Thermo Scientific™
77505-013001 |
3 mm | 10 mm | 5 μm |
456.75€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10126634
|
Thermo Scientific™
77505-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
425.39€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Retention of polar compounds
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Specifica
12% | |
10 mm | |
310 m2/g | |
Yes |
2 to 8 | |
100Å | |
Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder | |
L1 |