Learn More
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transport Systems
Ensure optimal safety and security using these transport systems — ideal for shipping infectious materials or biological samples at cryogenic temperature.
Marca:  Thermo Scientific™
5477.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10083553
  • 7246.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2026
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Manual Fill LN2 Dewar
Approved for worldwide shipment by UN and IATA
0.7L/d
480 x 1.2mL; 384 x 2mL; 288 x 4mL
10 L
Internal Security Compartment
14 Days
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transport Systems > 10L