Learn More
Abeba™ Arrow 35600 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 35600/45
Codice prodotto. 15670188
  • 83.65€ / 1 paio
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smooth leather, perforated
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Microfiber heel patch
  • Leather lining
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Leather
Slip-resistant
35600
White
45
Polyurethane
Titolo del prodotto
Abeba™ Arrow 35600 Shoes > Size: 45