Learn More
Abeba™ Arrow 35600 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
83.65€ - 86.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15680178
|
Abeba™
35600/36 |
36 |
83.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15690178
|
Abeba™
35600/37 |
37 |
86.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15600188
|
Abeba™
35600/38 |
38 |
86.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15610188
|
Abeba™
35600/39 |
39 |
86.15€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15620188
|
Abeba™
35600/40 |
40 |
83.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15630188
|
Abeba™
35600/41 |
41 |
86.15€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15640188
|
Abeba™
35600/42 |
42 |
86.15€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15650188
|
Abeba™
35600/43 |
43 |
86.15€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15660188
|
Abeba™
35600/44 |
44 |
83.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15670188
|
Abeba™
35600/45 |
45 |
83.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15680188
|
Abeba™
35600/46 |
46 |
86.15€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15690188
|
Abeba™
35600/47 |
47 |
83.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather, perforated
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Leather lining
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Leather | |
Polyurethane |
White | |
Slip-resistant | |
35600 |
Titolo del prodotto
Abeba™ Arrow 35600 Shoes